Läs mer
Lead(II) acetate, basic, ACS
Produktkod. p-7050290
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Produktkod. 11337858
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036393.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1335-32-6
Lead(II) acetate is used in the production of sweeteners, cosmetics, astringent, used in the cleaning and maintenance of stainless steel firearm suppressors (silencers) and compensators, and also used in making of slow matches.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1335-32-6
MDL-nummer MFCD00013041
Synonym Lead subacetate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) acetate
Namnnotering Basic
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Linjär formel Pb(OOCCH3)2·2Pb(OH)2
UN-nummer UN1616
Merck Index 14,5419
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 807.71
Kvalitet ACS
Känslighet Air Sensitive
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Blyacetat, basisk
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.