Specifications
| Kemiskt namn eller material | Lead(II) acetate trihydrate |
| Smältpunkt | 75,0 °C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallint pulver och/eller kristaller |
| Kvantitet | 100 g |
| Förpackning | Plastflaska |
| Analysprocentintervall | 99,0 till 103 % (Komplexometri) |
| Nedbrytningsinformation | Nedbrytningsinformation: >100 °C |
| Densitet | 13.1 |
| Linjär formel | (CH3CO2)2Pb·3H2O |
| Show More |
Safety and Handling
- Lead(II) acetate trihydrate
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H350-Kan orsaka cancer.
- EUH201-Innehåller bly. Bör inte användas på ytor där barn kan komma åt att tugga eller suga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.