Läs mer
Bly(II)acetattrihydrat, ACS, 99,0–103,0 %
Produktkod. 11367807
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367807 100 g 100g
11387807 500 g 500g
11377807 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11367807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014242.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6080-56-4 | C4H12O7Pb | 379,30 g/mol
Bly(II)acetattrihydrat används som betningsmedel vid textiltryck och färgning, torkmedel i färger, fernissor och som vattenavvisande medel. Det används också i kosmetika och för att framställa andra blyföreningar. Det fungerar som en ingrediens i progressiva typer av hårfärgningsmedel. Vidare används det vid detektering av giftig gas vätesulfid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6080-56-4
Molekylformel C4H12O7Pb
Molekylvikt (g/mol) 379.30
MDL-nummer MFCD00150023
InChI-nyckel MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
LEDER O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) acetate trihydrate
Smältpunkt 75°C
Fysisk form Granulat
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1616
Beilstein 3730298
Merck Index 14,5397
Löslighetsinformation Freely soluble in water,alcohol and glycerol.
IUPAC-namn λ²-bly(2+) diacetattrihydrat
Formel vikt 379.33 (325.28 Anhydrous)
Procent renhet 99.0 to 103.0%
Kvalitet ACS
Densitet 2.55 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(II) acetate trihydrate, ACS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.