Läs mer
Lead(II) acetate trihydrate, ACS, 99.0-103.0%
Beskrivning
Bly(II)acetattrihydrat används som betningsmedel vid textiltryck och färgning, torkmedel i färger, fernissor och som vattenavvisande medel. Det används också i kosmetika och för att framställa andra blyföreningar. Det fungerar som en ingrediens i progressiva typer av hårfärgningsmedel. Vidare används det vid detektering av giftig gas vätesulfid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lead(II) acetate trihydrate |
| Smältpunkt | 75°C |
| Fysisk form | Granulat |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN1616 |
| Beilstein | 3730298 |
| Merck Index | 14,5397 |
| Löslighetsinformation | Freely soluble in water,alcohol and glycerol. |
| IUPAC-namn | bly(2+);diacetat;trihydrat |
| Formel vikt | 379.33 (325.28 Anhydrous) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Lead(II) acetate trihydrate, ACS
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Lead(II) acetate trihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.