Läs mer
Lead(Ii) Acetate Trihydrate, ACS Reagent, 99.0 to 103.0%, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifications
| Kokpunkt | 204°C |
| Kemiskt namn eller material | Lead(Ii) Acetate Trihydrate |
| Smältpunkt | 75°C |
| Färg | Colorless |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Linjär formel | Pb(CH3CO2)2 · 3H2O |
| UN-nummer | UN1616 |
| Beilstein | 3730298 |
| IUPAC-namn | lead(2+);diacetate;trihydrate |
| Show More |