Läs mer
Lead(II) Acetate Trihydrate, MilliporeSigma™, For Analysis, EMSURE™, MilliporeSigma™
Produktkod. 15824980
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15824980 250 g Plastic Bottle 250g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15824980 Fournisseur Supelco Code fournisseur 1073750250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Recommended Storage
+5°C to +30°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemiskt namn eller material Lead(II) Acetate Trihydrate
Smältpunkt 75°C
CAS 6080-56-4
pH 5.5 to 6.5 (50g/L, H2O, 20°C)
Kvantitet 250 g
Molekylformel C4H12O7Pb
MDL-nummer MFCD00150023
Synonym lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
Löslighetsinformation 443g/L
InChI-nyckel MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC-namn λ²-lead(2+) diacetate trihydrate
Molekylvikt (g/mol) 379.30
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
Formel vikt 379.34
Procent renhet 99.5 to 102.0%
Förpackning Plastic Bottle
Densitet 3.3 g/3 (20 °C)
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.