Läs mer
Lead(II) Acetate Trihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 75°C |
| Färg | White |
| pH | 5.5 to 6.5 |
| Förpackning | Plastic powder jar |
| Kvantitet | 250 g |
| Formel vikt | 379.33g/mol |
| Fysisk form | Solid |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Lead(II) acetate trihydrate
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH201-Innehåller bly. Bör inte användas på ytor där barn kan komma åt att tugga eller suga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.