Läs mer
Bly(II)acetattrihydrat, Puratronic™ 99,995 % (metallbas)
Produktkod. 11356787
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11356787 5 g 5g
11376787 50 g 50g
11366787 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11356787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010719.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6080-56-4 | C4H12O7Pb | 379,30 g/mol
Bly(II)acetattrihydrat används som betningsmedel vid textiltryck och färgning, torkmedel i färger, fernissor och som vattenavvisande medel. Det används också i kosmetika och för att framställa andra blyföreningar. Det fungerar som en ingrediens i progressiva typer av hårfärgningsmedel. Vidare används det vid detektering av giftig gas vätesulfid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6080-56-4
Molekylformel C4H12O7Pb
Molekylvikt (g/mol) 379.30
MDL-nummer MFCD00150023
InChI-nyckel MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
IUPAC-namn bly(2+);diacetat;trihydrat
LEDER O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Kemiskt namn eller material Lead(II) acetate trihydrate
Smältpunkt 75°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1616
Beilstein 3730298
Merck Index 14,5397
Löslighetsinformation Freely soluble in water,alcohol and glycerol.
Formel vikt 379.33 (325.28 Anhydrous)
Procent renhet 99.995%
Kvalitet Puratronic
Densitet 2.55 g/mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) acetate trihydrate, Puratronic
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Indicazioni di pericolo
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Consigli di prudenza
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.