Learn More
Lead(II) acetate trihydrate, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. 11376787
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11376787 50 g 50g
11356787 5 g 5g
11366787 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11376787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010719.18
 Restricted Item
Beräknad leverans: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 6080-56-4 | C4H12O7Pb | 379.30 g/mol
Lead(II) acetate trihydrate is used as a mordant in textile printing and dyeing, drier in paints, varnishes and as a water repellant. It is also used in cosmetics and to prepare other lead compounds. It serves as an ingredient in progressive types of hair coloring dyes. Further, it is used in the detection of poisonous gas hydrogen sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6080-56-4
Molecular Formula C4H12O7Pb
Molecular Weight (g/mol) 379.30
MDL Number MFCD00150023
InChI Key MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
IUPAC Name lead(2+);diacetate;trihydrate
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Melting Point 75°C
Physical Form Crystalline
Quantity 50 g
Density 2.55 g/mL
UN Number UN1616
Beilstein 3730298
Merck Index 14,5397
Solubility Information Freely soluble in water,alcohol and glycerol.
Formula Weight 379.33 (325.28 Anhydrous)
Percent Purity 99.995%
Grade Puratronic
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Lead(II) acetate trihydrate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.