Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lead(Ii) Acetate Trihydrate |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | Pb(CH3CO2)2 · 3H2O |
| UN-nummer | 1616 |
| Beilstein | 3730298 |
| IUPAC-namn | lead(2+);diacetate;trihydrate |
| Formel vikt | 379.33g/mol |
| Procent renhet | ≥99.5% |
| Kvalitet | puriss. |