Läs mer
Lead(Ii) Acetate Trihydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Solstice
Produktkod. 15643800 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15643800 250 g 250g
15623800 100 g 100g
15633800 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15643800 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 32307250G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reagent ISO, Reagent European Pharmacopoeia, 99.5-102.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6080-56-4
Molekylformel C4H12O7Pb
Molekylvikt (g/mol) 379.30
MDL-nummer MFCD00150023
InChI-nyckel MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
IUPAC-namn lead(2+);diacetate;trihydrate
LEDER O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(Ii) Acetate Trihydrate
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Kvantitet 250 g
Linjär formel Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
UN-nummer 1616
Beilstein 3730298
Formel vikt 379.33g/mol
Procent renhet 99.5 to 102%
Kvalitet ACS/puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(II) acetate trihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.