Läs mer
Lead(II) Acetate Trihydrate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lead(II) Acetate Trihydrate |
| Smältpunkt | 75°C |
| CAS | 6080-56-4 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | (CH3COO)2Pb · 3 H2O |
| MDL-nummer | MFCD00150023 |
| Synonym | Lead(II) acetate trihydrate, Lead(II) acetate trihydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 379.33 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 3.3 g/cm3 at 20°C |