Läs mer
Bly(II)bromid, 98+%
Produktkod. 11434007
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434007 500 g 500g
11424007 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19406.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10031-22-8 | Br2Pb | 367,00 g/mol
Den finner sina användningsområden som en katalysator för att tillverka polyestrar, ett fyllmedel för polypropen (flambeständigt) och i optiska vågledare av glas. Den finner också användning i laboratorier och metallurgi. den används som akrylamidmonomerljusaggregationsfunktion för katalysatorer och kan användas för fotoelektriska material och värmekrafthalvledarmaterial; det används också som analytiskt reagens, tillsats och vid framställning av massapigment; det används också som pigmentingrediens och används för tryck- och färgningsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den finner sin användning som katalysator för att tillverka polyestrar, ett fyllmedel för polypropen (flambeständigt) och i optiska vågledare av glas. Den finner också användning i laboratorier och metallurgi. den används som akrylamidmonomerljusaggregationsfunktion för katalysatorer och kan användas för fotoelektriska material och värmekrafthalvledarmaterial; det används också som analytiskt reagens, tillsats och vid framställning av massapigment; det används också som pigmentingrediens och används för tryck- och färgningsindustrin.
Löslighet
Lösligt i vatten vid 20 °C 5g/L. Olösligt i etanol. Lösligheten i N,N-DMF är nästan transparent.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10031-22-8
Molekylformel Br2Pb
Molekylvikt (g/mol) 367.00
MDL-nummer MFCD00011156
InChI-nyckel ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x
PubChem CID 24831
LEDER [Br-].[Br-].[Pb++]
Specifikationer
Kokpunkt 916 °C
Kemiskt namn eller material Lead(II) bromide
Smältpunkt 373 °C
Kvantitet 500 g
Odör Luktfritt
Densitet 6.66
Linjär formel PbBr2
UN-nummer UN2291
Merck Index 14,5403
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 20 °C 5g/L. Olöslig i etanol. Löslighet i N,N-DMF är nästan genomskinlig.
IUPAC-namn λ²-bly(2+) dibromid
Formel vikt 367.01
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(II) bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lead bromide (PbBr2)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.