Läs mer
Bly(II)bromid, Puratronic™, 99,998 % (metallbas)
Beskrivning
Det används inom området för rostskydd, pigment och fotografi. Den smälta bly(II)bromiden fungerar som en elektrolyt. Bly(II)bromid ger en hög koncentration av bly(II)joner och bromidjoner för att bära strömmen under elektrolysprocessen. De sällsynta jordartsmetaller-dopade alkali-blybromidkristallerna (kaliumblybromid (eller) KPB; rubidiumblybromid eller RPB ) framstår som lovande nya värdmaterial med låg fononenergi för mid-IR-tillämpningar och är användbara för solid state-lasrar. Hybrid organiska/blyhalogenidperovskiter är lovande material för tillverkning av solceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 916 °C |
| Kemiskt namn eller material | Lead(II) bromide |
| Smältpunkt | 373 °C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 25 g |
| Odör | Luktfritt |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Densitet | 6.66 g/mL |
| Linjär formel | PbBr2 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Lead(II) bromide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- MIXTURE LIST-Contain: lead bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.