Läs mer
Bly(II)bromid, Puratronic™ , 99,998 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7048512
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11386787
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010720.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bly(II)bromid, 99,999%, Br2Pb, CAS-nummer-10031-22-8, dibromoplombane, acmc-1bq2x, bly 2+ bromid, ccris 4220, blydibromid, blybromid pbbr2, bly ii bromid, pb,2,bromid, 5,2,2 basis), 916°C, vit, 6,66 g/ml
Det används inom området för rostskydd, pigment och fotografi. Den smälta bly(II)bromiden fungerar som en elektrolyt. Bly(II)bromid ger en hög koncentration av bly(II)joner och bromidjoner för att bära strömmen under elektrolysprocessen. De sällsynta jordartsmetaller-dopade alkali-blybromidkristallerna (kaliumblybromid (eller) KPB; rubidiumblybromid eller RPB ) framstår som lovande nya värdmaterial med låg fononenergi för mid-IR-tillämpningar och är användbara för solid state-lasrar. Hybrid organiska/blyhalogenidperovskiter är lovande material för tillverkning av solceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10031-22-8
Molekylformel Br2Pb
Molekylvikt (g/mol) 367.00
MDL-nummer MFCD00011156
InChI-nyckel ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x
PubChem CID 24831
IUPAC-namn dibromolled
LEDER [Br-].[Br-].[Pb++]
Specifikationer
Kokpunkt 916°C
Kemiskt namn eller material Lead(II) bromide
Smältpunkt 373°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel PbBr2
UN-nummer UN2291
Merck Index 14,5403
Löslighetsinformation Slightly soluble in water; Insoluble in alcohol; Soluble in ammonia,alkali,KBr and NaBr.
Formel vikt 367.01
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Densitet 6.66 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(II) bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.