Läs mer
Lead(II) bromide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11378537
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378537 1 g 1g
11388537 5 g 5g
11398537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11378537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035703.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10031-22-8 | Br2Pb | 367.00 g/mol
Bly(II)bromid används inom området rostskydd, pigment och fotografi. Den smälta bly(II)bromiden fungerar som en elektrolyt. Bly(II)bromid ger en hög koncentration av bly(II)joner och bromidjoner för att bära strömmen under elektrolysprocessen. De sällsynta jordartsmetaller-dopade alkali-blybromidkristallerna (kaliumblybromid (eller) KPB; rubidiumblybromid eller RPB ) framstår som lovande nya värdmaterial med låg fononenergi för mid-IR-tillämpningar och är användbara för solid state-lasrar. Hybrid organiska/blyhalogenidperovskiter är lovande material för tillverkning av solceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10031-22-8
Molekylformel Br2Pb
Molekylvikt (g/mol) 367.00
MDL-nummer MFCD00011156
InChI-nyckel ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x
PubChem CID 24831
LEDER [Br-].[Br-].[Pb++]
Specifikationer
Kokpunkt 916°C
Kemiskt namn eller material Lead(II) bromide
Smältpunkt 373°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99.999% (Metals basis)
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol. Soluble in ammonia and alkali.
IUPAC-namn dibromolled
Formel vikt 367.01
Odör Odorless
Densitet 6.66
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(II) bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.