Läs mer
Bly(II)bromid, ultratorr, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11398537
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398537 25 g 25g
11378537 1 g 1g
11388537 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11398537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035703.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10031-22-8 | Br2Pb | 367,00 g/mol
Bly(II)bromid används inom området rostskydd, pigment och fotografi. Den smälta bly(II)bromiden fungerar som en elektrolyt. Bly(II)bromid ger en hög koncentration av bly(II)joner och bromidjoner för att bära strömmen under elektrolysprocessen. De sällsynta jordartsmetaller-dopade alkali-blybromidkristallerna (kaliumblybromid (eller) KPB; rubidiumblybromid eller RPB ) framstår som lovande nya värdmaterial med låg fononenergi för mid-IR-tillämpningar och är användbara för solid state-lasrar. Hybrid organiska/blyhalogenidperovskiter är lovande material för tillverkning av solceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10031-22-8
Molekylformel Br2Pb
Molekylvikt (g/mol) 367.00
MDL-nummer MFCD00011156
InChI-nyckel ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x
PubChem CID 24831
LEDER [Br-].[Br-].[Pb++]
Specifikationer
Kokpunkt 916 °C
Kemiskt namn eller material Lead(II) bromide
Smältpunkt 373 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Odör Luktfritt
Analysprocentintervall 99,999 % (metallbaserad bas)
Densitet 6.66
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. Olöslig i alkohol. Löslig i ammoniak och alkali.
IUPAC-namn λ²-bly(2+) dibromid
Formel vikt 367.01
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.