Läs mer
Lead(II) Carbonate, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15664020 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15664020 500 g Poly Bottle 500g
15654020 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15664020 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 336378500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 598-63-0
Molekylformel CO3Pb
Molekylvikt (g/mol) 267.20
MDL-nummer MFCD00064631
InChI-nyckel MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3
PubChem CID 11727
LEDER [Pb++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) carbonate
Smältpunkt 400°C
Färg White
Kvantitet 500 g
Linjär formel PbCO3
UN-nummer UN3077
IUPAC-namn lead(2+);carbonate
Formel vikt 267.21g/mol
Förpackning Poly Bottle
Utseende Powder
Densitet 6.140g/cm3