Läs mer
Bly(II)karbonat, ACS
Produktkod. 11319257
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
4 x 500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319257 100 g 100g
11309257 500 g 500g
11399247 4 x 500 g 2000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11319257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040119.22
 Begränsad artikel
I lager
Maximal nivå av föroreningar: Olöslig i utspädd ättiksyra 0,02%, Cl 0,002%, nitrat och nitrit (som NO3) P.T. (gräns cirka 0,005 %), Ca 0,01 %, K 0,02 %, Na 0,05 %, Cd 0,002 %, Fe 0,005 %, Zn 0,003 % | CAS: 598-63-0 | CO3Pb | 267,20 g/mol
Bly(II)karbonat används i polymerisationskatalysatorer. Det fungerar som härdningsmedel för kiselhartser, värmebeständiga smörjmedel, bly-syra lagringsbatterier, trådförstärkta slangar, termistorer och värmestabilisatorer för polyvinylkloridpolymerer. Vidare används det i elektrofotografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-63-0
Molekylformel CO3Pb
Molekylvikt (g/mol) 267.20
MDL-nummer MFCD00064631
InChI-nyckel MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3
PubChem CID 11727
LEDER [Pb++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) carbonate
Namnnotering For analysis ACS
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in acid and alkali. Insoluble in water,alcohol and ammonia.
IUPAC-namn bly(2+);karbonat
Formel vikt 267.2
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Utseende White powder
Densitet 6.6g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(II) carbonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.