Läs mer
Lead(II) carbonate, basic, 99% (metals basis)
Produktkod. 11309737
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309737 500 g 500g
11389727 100 g 100g
11399727 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11309737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042089.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1319-46-6 | C2H2O8Pb3
Bly(II)karbonat används vid tillverkning av rostskyddsfärg och utomhusfärg. Det används också som en prekursor för kosmetika, färgad glasyr och dope. Den finner tillämpning i tenn-blyplätering. Det är också användbart som stabiliseringsmedel för vinylkloridplast.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1319-46-6
Molekylformel C2H2O8Pb3
MDL-nummer MFCD00078155
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) Carbonate, Basic
Smältpunkt 400°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99% (Metal Basis)
UN-nummer 1479
Synonym White L ead, C.I. 77597
Löslighetsinformation Slightly soluble in carbon dioxide solution,acetic and dilute nitric acid. Insoluble in water and ethanol.
Formel vikt 775.63
Utseende White powder
Densitet 6.14 g/cm3 (at 20°C)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.