Läs mer
Bly(II)karbonat, basiskt, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11317658
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317658 250 g 250g
11327658 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033328.30
 Begränsad artikel
I lager
Keramisk glasyr, exteriörfärg
Bly(II)karbonat används i keramisk glasyr och exteriörfärg.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1319-46-6
MDL-nummer MFCD00078155
Synonym White lead; C.I. 77597
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) carbonate
Smältpunkt 400 °C (dekomposition)
Namnnotering Grundläggande
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Linjär formel (PbCO3)2·Pb(OH)2
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,1005
Löslighetsinformation Löslig i syror, olöslig i vatten eller alkohol
Formel vikt 775.63
Kvalitet ACS
Odör Luktfritt
Densitet 6.14 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.