Läs mer
Bly(II) karbonatbasisk, rent, SLR, utfällt, Fisher Chemical™
Produktkod. 10406880 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10406880 500 g 500g
10754951 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10406880 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer L/1150/53
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 1319-46-6
Molekylformel C2H2O8Pb3
MDL-nummer 78155
Specifikationer
Smältpunkt 400 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 500 g
Förpackning Pulverburk av plast
Densitet Ångtäthet: 9,21
Formel vikt 775,59 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(II) carbonate, basic
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.