Läs mer
Lead(II) Carbonate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lead(II) Carbonate |
| Smältpunkt | 315°C (Decomposition) |
| CAS | 598-63-0 |
| Kvantitet | 250 g |
| MDL-nummer | MFCD00064631 |
| Synonym | Lead(II) carbonate, Lead(II) carbonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.21 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 6.6 g/cm3 at 20°C |