Läs mer
Lead(II) chloride, 99%
Produktkod. p-3593446 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
missing translation for 'unitSize'
1kg
250g
50g
Product Code. 10063363
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 193310500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7758-95-4 | Cl2Pb | 278.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7758-95-4
Molekylformel Cl2Pb
Molekylvikt (g/mol) 278.10
MDL-nummer MFCD00011157
InChI-nyckel HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry
PubChem CID 24459
LEDER [Cl-].[Cl-].[Pb++]
Specifications
Kokpunkt 950.0°C
Kemiskt namn eller material Lead(II) chloride
Smältpunkt 501.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 98.5% min. (Complexometry)
Linjär formel PbCl2
Merck Index 15, 5459
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.99g/L (20°C). Other solubilities: readly soluble in solution of nh4cl and nh4no3, soluble in alkalis
IUPAC-namn diklorbly
Formel vikt 278.11
Procent renhet 99%
Förpackning Plastflaska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lead(II) chloride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.