Läs mer
Bly(II)klorid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10786481 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10786481 250 g Pulverburk av plast 250g
1 options
Produktkod. 10786481 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer L/1200/50
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 950°C
Smältpunkt 501°C
CAS 7758-95-4
Färg Vitt
Fysisk form Fast
Kvantitet 250 g
Molekylformel Cl2Pb
MDL-nummer MFCD00011157
Synonym lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry
InChI-nyckel HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Cl-].[Cl-].[Pb++]
IUPAC-namn diklorbly
Molekylvikt (g/mol) 278.10
PubChem CID 24459
Formel vikt 278.11g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(II) chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.