Läs mer
Bly(II)klorid, Puratronic™ , 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11336797
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11336797 100 g 100g
11326797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11336797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010722.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7758-95-4 | Cl2Pb | 278.10 g/mol
Blyklorid används vid syntes av blytitanat- och bariumblytitanatkeramik; används vid tillverkning av infrarött sändande glas och prydnadsglas (aurenglas); användbar som elektrod i geofysiska tillämpningar och i solceller. Analytiskt reagens, beredning av blysalter, som lod och flussmedel. Pattinsons vita bly, pigment i vit färg, är den grundläggande blykloriden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-95-4
Molekylformel Cl2Pb
Molekylvikt (g/mol) 278.10
MDL-nummer MFCD00011157
InChI-nyckel HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry
PubChem CID 24459
IUPAC-namn diklorbly
LEDER [Cl-].[Cl-].[Pb++]
Specifikationer
Kokpunkt 951°C
Kemiskt namn eller material Lead(II) chloride
Smältpunkt 501°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel PbCl2
UN-nummer UN2291
Merck Index 14,5404
Löslighetsinformation Soluble in hot water,alkali hydroxides and ammonium chloride solution. Insoluble in cold water and alcohol.
Formel vikt 278.1
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Densitet 5.85 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.