Läs mer
Lead(II) chloride, Reagent Grade, 99%
Produktkod. 11381719
Change view
Kvantitet:
50 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381719 500 g 500g
11371719 50 g 50g
11361719 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11381719 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012349.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Analytical Reagent, Preparation of Lead Salts, As Solder and Flux | CAS: 7758-95-4 | Cl2Pb | 278.10 g/mol
Det används vid tillverkning av infrarött sändande glas och prydnadsglas som kallas arenaglas. Det finner också tillämpning som analytiskt reagens, vid framställning av blysalter, som lod och flussmedel, för tillhandahållande av blytitanat, och används i reningsprocessen av malmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-95-4
Molekylformel Cl2Pb
Molekylvikt (g/mol) 278.10
MDL-nummer MFCD00011157
InChI-nyckel HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry
PubChem CID 24459
IUPAC-namn diklorbly
LEDER [Cl-].[Cl-].[Pb++]
Specifikationer
Kokpunkt 951°C
Kemiskt namn eller material Lead(II) chloride
Smältpunkt 501°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Soluble in hot water,alkali hydroxides and NH4Cl solution. Insoluble in cold water and alcohol.
Formel vikt 278.1
Kvalitet Reagens
Odör Odorless
Densitet 5.85
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.