Läs mer
Bly(II)klorid, ultratorr, 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Bly(II)klorid används vid syntes av blytitanat- och bariumblytitanatkeramer; används vid tillverkning av infrarött sändande glas och prydnadsglas (aurenglas); användbar som elektrod i geofysiska tillämpningar och i solceller. Analytiskt reagens, beredning av blysalter, som lod och flussmedel. Pattinsons vita bly, pigment i vit färg, är den grundläggande blykloriden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 951°C |
| Kemiskt namn eller material | Lead(II) chloride |
| Smältpunkt | 501°C |
| Fysisk form | Pärlor |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN2291 |
| Löslighetsinformation | Soluble in hot water,alkali hydroxides and ammonium chloride solution. Insoluble in cold water and alcohol. |
| Formel vikt | 278.1 |
| Procent renhet | 99.999% |
| Förpackning | Ampulerad under argon |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Lead(II) chloride, ultra dry
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.