Läs mer
Bly(II) kromat, TRC
Produktkod. 30481177
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481177 5 g
30466014 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30481177 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL3200055G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-97-6
Molekylformel CrO4Pb
Molekylvikt (g/mol) 323.19
Synonym Lead Chromate(VI) (PbCrO4), Chromium Lead Oxide (CrPbO4), Lead ChromateLead Chromate (PbCrO4), Lead Chromium Oxide (PbCrO4), Plumbous ChromateRoyal Yellow 6000
IUPAC-namn dioxid(dioxo)krom; led(2+)
LEDER [Pb+2].[O-][Cr](=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) Chromate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/Cr.4O.Pb/q;;;2*-1;+2
Formel vikt 323.8968