Läs mer
Lead(II) cyclohexanebutyrate, 94%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11473507
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473507 5 g 5g
11483507 25 g 25g
11493507 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17280.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62637-99-4
Molekylformel C20H34O4Pb
Molekylvikt (g/mol) 545.688
MDL-nummer MFCD00036403
InChI-nyckel CCJZHCZMNGUOCA-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead cyclohexanebutyrate, lead bis 4-cyclohexylbutyrate, cyclohexanebutanoic acid, lead 2+ salt, cyclohexanebutanoic acid, lead 2+ salt 2:1, lead 2+ bis 4-cyclohexylbutanoate, acmc-20akns, lead ii cyclohexanebutyrate, 4-cyclohexylbutanoate; lead 2+, biscyclohexanebutyric acid lead ii salt, $l^ 2-lead 2+ ion bis 4-cyclohexylbutanoate
PubChem CID 112896
IUPAC-namn 4-cyclohexylbutanoate;lead(2+)
LEDER C1CCC(CC1)CCCC(=O)[O-].C1CCC(CC1)CCCC(=O)[O-].[Pb+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) cyclohexanebutyrate
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2291
Formel vikt 545.68
Procent renhet 94%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(II) cyclohexanebutyrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..