Läs mer
Lead(II) fluoride, 99% min
Produktkod. 11389229
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389229 1 kg 1kg
11379229 50 g 50g
11369229 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11389229 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 088282.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-46-2 | F2Pb | 245.20 g/mol
Bly(II)fluorid är en specialprodukt för proteomikforskning. Det används i lågsmältande glas, i glasbeläggningar för att reflektera infraröda strålar, i fosfor för TV-rörskärmar och som katalysator för tillverkning av pikolin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-46-2
Molekylformel F2Pb
Molekylvikt (g/mol) 245.20
MDL-nummer MFCD00011162
InChI-nyckel FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead fluoride, lead ii fluoride, lead difluoride, lead fluoride pbf2, plumbous fluoride, lead +2 fluoride, difluoroplumbane, plomb fluorure french, pbf2, plomb fluorure
PubChem CID 24549
IUPAC-namn difluorbly
LEDER [F-].[F-].[Pb++]
Specifikationer
Kokpunkt 1290°C
Kemiskt namn eller material Lead (II) fluoride
Smältpunkt 855°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
UN-nummer UN2291
Merck Index 14,5408
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water(0.64g/L at 20°C). Soluble in nitric acid. Insoluble in acetone and ammonia.
Formel vikt 245.2
Procent renhet ≥99%
Odör Odorless
Densitet 8.445 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.