Läs mer
Lead(II) hexafluorosilicate dihydrate, Thermo Scientific™
Produktkod. 11378108
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11378108
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039347.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-03-8
Molekylformel F6H4O20Pb9Si6
Molekylvikt (g/mol) 2471.312
MDL-nummer MFCD00049509
InChI-nyckel UCXBPZOKVHNQLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-20aknf, fluoro trioxido silane;lead 2+ ;dihydrate, silicate 2-,hexafluoro-, lead 2+ 1:1 , dihydrate 9ci
PubChem CID 57347846
IUPAC-namn fluoro(trioxido)silane;lead(2+);dihydrate
LEDER O.O.[O-][Si]([O-])([O-])F.[O-][Si]([O-])([O-])F.[O-][Si]([O-])([O-])F.[O-][Si]([O-])([O-])F.[O-][Si]([O-])([O-])F.[O-][Si]([O-])([O-])F.[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) hexafluorosilicate dihydrate
Fysisk form Powder
Kvantitet 10 g
Linjär formel PbSiF6·2H2O
UN-nummer UN2291
Formel vikt 385.26 (349.26 Anhydrous)
Odör Odorless
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(II) hexafluorosilicate dihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .