Läs mer
Bly(II)jodid, 98,5 %
Product Code. 11498670
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 g
250 g
Unit Size:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11498670 50 g 50g
11408680 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Product Code. 11498670 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 057103.18
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
CAS: 10101-63-0 | I2Pb | 461,00 g/mol
Bly(II)jodid används som detektormaterial för högenergifotoner inklusive röntgen- och gammastrålar. Det används i fotografi, tryck, mosaikguld och bronsering. Den uppvisar ferroelastiska egenskaper och har effektivitet i att stoppa röntgen- och gammastrålning, vilket ger utmärkt miljöstabilitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10101-63-0
Molekylformel I2Pb
Molekylvikt (g/mol) 461.00
MDL-nummer MFCD00011163
InChI-nyckel RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead ii iodide, lead diiodide, plumbous iodide, lead iodide pbi2, pbi2, plumbum jodatum, blei ii-iodid, hsdb 636, diiodo-, e2-plumbane
PubChem CID 24931
IUPAC-namn λ²-bly(2+) dijodid
LEDER [I-].[I-].[Pb++]
Specifications
Kokpunkt 954 °C
Kemiskt namn eller material Lead(II) iodide
Smältpunkt 402 °C
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Odör Luktfritt
Känslighet Ljuskänslig
Utseende Gult pulver
Analysprocentintervall 98.5%
Densitet 6,16 g/cm3 vid 20 °C
Löslighetsinformation Delvis löslig i vatten. Fritt löslig i natriumtiosulfatlösning. Löslig i koncentrerade lösningar av alkalijodid och natriumtiosulfat. Olöslig i alkohol, kall saltsyra och organiska lösningsmedel.
Formel vikt 461
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lead(II) iodide
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.