Läs mer
Lead(II) iodide, 99.9985% (metals basis)
Produktkod. p-4781963
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11377517
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012724.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10101-63-0 | I2Pb | 461.00 g/mol
Bly(II)jodid används som detektormaterial för högenergifotoner inklusive röntgen- och gammastrålar. Det används i fotografi, tryckning, mosaikguld och bronsering. Den uppvisar ferroelastiska egenskaper och har effektivitet i att stoppa röntgen- och gammastrålning, vilket ger utmärkt miljöstabilitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10101-63-0
Molekylformel I2Pb
Molekylvikt (g/mol) 461.00
MDL-nummer MFCD00011163
InChI-nyckel RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead ii iodide, lead diiodide, plumbous iodide, lead iodide pbi2, pbi2, plumbum jodatum, blei ii-iodid, hsdb 636, diiodo-, e2-plumbane
PubChem CID 24931
IUPAC-namn λ²-bly(2+) dijodid
LEDER [I-].[I-].[Pb++]
Specifikationer
Kokpunkt 954°C
Kemiskt namn eller material Lead(II) iodide
Smältpunkt 402°C
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.9985% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in concentrated solutions of alkali iodides and sodium thiosulfate. Insoluble in alcohol,cold hydrochloric acid and organic solvents.
Formel vikt 461
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Densitet 6.16 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead iodide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.