Läs mer
Lead(II,IV) oxide, 97% (metals basis)
Beskrivning
Bly(II,IV)oxid används för att framställa färglöst glas, fajansglasyr, porslinsmålningsfluss, järn- och stålbeläggningar, gummipigment och i glascement. Det används också i gas- och ångrör, ackumulatorbatterier, skrivning på glas och för att göra blyperoxid och tändstickor. Den förknippas med linolja och används som en tjock, långvarig rostskyddsfärg. Det ger bättre vattentåliga egenskaper genom att ersätta magnesiumoxid. Vidare används det vid tillverkning av blyglas och rostfria grundfärger. Utöver detta fungerar det som ett pigment för primerfärger för järnföremål.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lead(II,IV) oxide |
| Smältpunkt | ∼500°C (decomposition) |
| Färg | Orange till rött |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 1 kg |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Linjär formel | Pb3O4 |
| UN-nummer | UN1479 |
| Merck Index | 14,5425 |
| Löslighetsinformation | Soluble in hydrochloric acid,glacial acetic acid and nitric acid and hydrogen peroxide. Insoluble in water and alcohol. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Lead(II,IV) oxide
- Fara
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.