Läs mer
Lead(II,IV) oxide, 97% (metals basis)
Produktkod. 11387797
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387797 5 kg 5kg
11377797 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014232.A7
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1314-41-6 | O4Pb3 | 685.596 g/mol
Bly(II,IV)oxid används för att framställa färglöst glas, fajansglasyr, porslinsmålningsfluss, järn- och stålbeläggningar, gummipigment och i glascement. Det används också i gas- och ångrör, ackumulatorbatterier, skrivning på glas och för att göra blyperoxid och tändstickor. Den förknippas med linolja och används som en tjock, långvarig rostskyddsfärg. Det ger bättre vattentåliga egenskaper genom att ersätta magnesiumoxid. Vidare används det vid tillverkning av blyglas och rostfria grundfärger. Utöver detta fungerar det som ett pigment för primerfärger för järnföremål.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-41-6
Molekylformel O4Pb3
Molekylvikt (g/mol) 685.596
MDL-nummer MFCD00078491
InChI-nyckel XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead tetroxide, orange lead, lead oxide, red, lead ii,iv oxide, po4b3, lead oxide, red, lr, lead oxide, red powder, 1-2 mum, lead oxide, red, saj first grade, lead oxide, powder trace metals basis
PubChem CID 16685188
IUPAC-namn 1,3,5,7-tetraoxa-2$l^{2},4,6$l^{2}-triplumbaspiro[3.3]heptan
LEDER O1[Pb]O[Pb]12O[Pb]O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II,IV) oxide
Smältpunkt ∼500°C (decomposition)
Färg Orange till rött
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 kg
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Pb3O4
UN-nummer UN1479
Merck Index 14,5425
Löslighetsinformation Soluble in hydrochloric acid,glacial acetic acid and nitric acid and hydrogen peroxide. Insoluble in water and alcohol.
Formel vikt 685.6
Procent renhet 97%
Odör Odorless
Densitet 9.1 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.