missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lead(II) Methanesulfonate (50 wt. % in H20), TRC

Produktkod. 30470657
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30470657 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30470657 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL17879510ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Lead(II) Methanesulfonate
CAS 17570-76-2
Molekylformel C2H6O6S2 .Pb
Kvantitet 10 mL
Synonym Plumbous Methanesulfonate, Methanesulfonic Acid Lead(II) Salt
InChI formel InChI=1S/CH4O3S.Pb/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+2/p-1
LEDER [Pb+2].CS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn lead(2+);methanesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 397
Formel vikt 302.9569
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50 %
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.