missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lead(II) Methanesulfonate (50 wt. % in H20), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lead(II) Methanesulfonate |
| CAS | 17570-76-2 |
| Molekylformel | C2H6O6S2 .Pb |
| Kvantitet | 5 mL |
| Synonym | Plumbous Methanesulfonate, Methanesulfonic Acid Lead(II) Salt |
| InChI formel | InChI=1S/CH4O3S.Pb/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+2/p-1 |
| LEDER | [Pb+2].CS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | lead(2+);methanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 397 |
| Formel vikt | 302.9569 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?