Läs mer
Lead(II) Methanesulfonate (50 wt. % in H20), TRC
Produktkod. 30480927
Change view
Kvantitet:
25 mL
Produktkod. Kvantitet
30480927 25 mL
1 options
Produktkod. 30480927 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL17879525ML
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) Methanesulfonate
CAS 17570-76-2
Molekylformel C2H6O6S2 .Pb
Kvantitet 25 mL
Synonym Plumbous Methanesulfonate, Methanesulfonic Acid Lead(II) Salt
InChI formel InChI=1S/CH4O3S.Pb/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+2/p-1
LEDER [Pb+2].CS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn lead(2+);methanesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 397
Formel vikt 302.9569
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50 %