Läs mer
Lead(II) Nitrate, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10132100 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
Produktkod. 10132100
Brand: Fisher Chemical L/1450/60
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 10099-74-8
Molekylformel N2O6Pb
Molekylvikt (g/mol) 331.20
MDL-nummer MFCD00011153
InChI-nyckel RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
IUPAC-namn λ²-lead(2+) dinitrate
LEDER [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Smältpunkt 470°C
Färg White
pH 3 to 4
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 331.2g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(II) nitrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.