Läs mer
Lead(II) Nitrate, 99+%, Technical, Fisher Chemical
Produktkod. 11433723 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11433723 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 11433723 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer L/1445/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 470°C
CAS 10099-74-8
Färg White
pH 3 to 4
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel N2O6Pb
MDL-nummer MFCD00011153
Synonym lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
InChI-nyckel RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn λ²-lead(2+) dinitrate
Molekylvikt (g/mol) 331.20
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
Formel vikt 331.2g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • LEAD NITRATE TECHNICAL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH201-Innehåller bly. Bör inte användas på ytor där barn kan komma åt att tugga eller suga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.