Läs mer
Bly(II)nitrat, 99 %
Description
Bly(II)nitrat används i industriella tillämpningar som värmestabilisering i nylon och polyestrar och beläggningar av fototermografiskt papper. Det används för att förbättra urlakningsprocessen i guldcyanideringen. Den kan användas som blyfärg såväl som en källa till dikvävetetroxid. Som en oxidant används den vid oxidation av bensylhalogenider till aldehyder i organisk syntes. Det används också vid framställning av ditiokarbamater från isotiocyanater. Det fungerar som en renhållare av bromid i nukleofila substitutionsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Bly(II)nitrat används i industriella applikationer som värmestabilisering i nylon och polyestrar och beläggningar av fototermografiskt papper. Det används för att förbättra urlakningsprocessen i guldcyanideringen. Den kan användas som blyfärg såväl som en källa till dikvävetetroxid. Som en oxidant används den vid oxidation av bensylhalogenider till aldehyder i organisk syntes. Det används också vid framställning av ditiokarbamater från isotiocyanater. Det fungerar som en renhållare av bromid i nukleofila substitutionsreaktioner.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i salpetersyra. Svårlösligt i metanol.
Noter
Inkompatibel med starka reduktionsmedel, organiska material och pulveriserade metaller.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Lead(II) nitrate |
| Smältpunkt | 470 °C |
| Kvantitet | 100 g |
| Odör | Luktfritt |
| Densitet | 4.53 |
| UN-nummer | UN1469 |
| Merck Index | 14,5414 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. Olöslig i salpetersyra. Sparsamt löslig i metanol. |
| Formel vikt | 331.2 |
| Procent renhet | 99% |
Safety and Handling
- Lead(II) nitrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- MIXTURE LIST-Contain: Lead(II) nitrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.