Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lead(II) nitrate |
| Smältpunkt | 470,0 °C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Kvantitet | 1 kg |
| Förpackning | Plastflaska |
| Densitet | 4.53, 4.5300g/mL |
| Analysprocentintervall | 99% min. (Komplexometri) |
| Linjär formel | Pb(NO3)2 |
| Merck Index | 15,5469 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Lead(II) nitrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.