Läs mer
Bly(II) nitrat, ACS, 99,0 % min
Produktkod. 11307817
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307817 500 g 500g
11397807 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014243.36
Request Bulk or Custom Format
För användning som oxidationsmedel i färgindustrin, vid tillverkning av pärlemors, som beitsmedel i tryckning av textil | CAS: 10099-74-8 | N2O6Pb | 331,20 g/mol
Som oxidationsmedel i färgämnesindustrin, vid tillverkning av pärlemor, som betningsmedel i trycktextil, som sensibiliseringsmedel i fotografi Används i industriella tillämpningar som värmestabilisering i nylon och polyestrar, beläggningar av fototermografiskt papper, guldcyanidering och pyroteknik. Fynd
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10099-74-8
Molekylformel N2O6Pb
Molekylvikt (g/mol) 331.20
MDL-nummer MFCD00011153
InChI-nyckel RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
LEDER [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) nitrate
Smältpunkt 470°C (decomposition)
Namnnotering For ACS analysis
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99.0% min.
Löslighetsinformation Freely soluble in water. Soluble in absolute alcohol,methanol. Insoluble in concentrated HNO3
IUPAC-namn bly(2+);dinitrat
Formel vikt 331.2
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende White crystalline
Ångtryck approx.3.0-4.0 (20% aqueous solution)
Densitet 4.53 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(II) nitrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.