Läs mer
Bly(II) nitrat, ACS, 99,0 % min
Produktkod. 11397807
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397807 2 kg 2kg
11307817 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014243.A3
 Begränsad artikel
I lager
För användning som oxidationsmedel i färgindustrin, vid tillverkning av pärlemors, som beitsmedel i tryckning av textil | CAS: 10099-74-8 | N2O6Pb | 331,20 g/mol
Som oxidationsmedel i färgämnesindustrin, vid tillverkning av pärlemor, som betningsmedel i trycktextil, som sensibiliseringsmedel i fotografi Används i industriella tillämpningar som värmestabilisering i nylon och polyestrar, beläggningar av fototermografiskt papper, guldcyanidering och pyroteknik. Fynd
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10099-74-8
Molekylformel N2O6Pb
Molekylvikt (g/mol) 331.20
MDL-nummer MFCD00011153
InChI-nyckel RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
LEDER [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) nitrate
Smältpunkt 470 °C (dekomposition)
Namnnotering För ACS-analys
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 2 kg
Analysprocentintervall 99,0 % min.
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten. Löslig i absolut alkohol, metanol. Olöslig i koncentrerad HNO3
IUPAC-namn λ²-bly(2+) dinitrat
Formel vikt 331.2
Kvalitet ACS
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Vit kristallin
Ångtryck ungefär 3,0-4,0 (20 % vattenlösning)
Densitet 4.53
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.