Läs mer
Bly(ii) nitrat, ACS-reagens, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lead(Ii) Nitrate |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | Pb(NO3)2 |
| UN-nummer | 1469 |
| LEDER | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Pb+2] |
| Formel vikt | 331,21 g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | ACS-reagens |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Lead(II) nitrate
- Fara
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H302+H332-Skadligt vid förtäring eller inandning
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.