Specifikationer
| Smältpunkt | 470°C |
| Färg | White |
| pH | 3 to 4 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 250 g |
| IUPAC-namn | lead(2+);dinitrate |
| Formel vikt | 331.2g/mol |
| Förpackning | Plastic powder jar |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Lead(II) nitrate
- Fara
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH201-Innehåller bly. Bör inte användas på ytor där barn kan komma åt att tugga eller suga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.