Läs mer
Bly(II)nitrat, Puriss.,≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15621060 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15621060 1 kg 1kg
15631060 500 g 500g
15641060 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15621060 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 115201KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss.,≥ 99 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10099-74-8
Molekylformel N2O6Pb
Molekylvikt (g/mol) 331.20
MDL-nummer MFCD00011153
InChI-nyckel RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(Ii) Nitrate
Kvantitet 1 kg
Linjär formel Pb(NO3)2
UN-nummer 1469
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Pb+2]
IUPAC-namn bly(2+);dinitrat
Formel vikt 331.21g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet puriss.