Läs mer
Bly(II)nitrat, Puriss.,≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15641060 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15641060 50 kg 50kg
15631060 500 g 500g
15621060 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15641060 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 1152050KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Puriss.,≥ 99 %
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10099-74-8
Molekylformel N2O6Pb
Molekylvikt (g/mol) 331.20
MDL-nummer MFCD00011153
InChI-nyckel RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Lead(II) nitrate
Smältpunkt 470°C (decomposition)(literature)
Namnnotering Puriss., ≥99%
CAS Max % 100.0000%
Kvantitet 50 kg
Linjär formel Pb(NO3)2
UN-nummer UN1469
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Pb+2]
IUPAC-namn λ²-lead(2+) dinitrate
Formel vikt 331.21
Procent renhet >99%
Kvalitet puriss.
Förpackning Fiberboard Box
Densitet 4.49 g/cm3
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.