Läs mer
Bly (II) Nitratlösning 0,5 mol/L, Fisher Chemical™
Produktkod. 12953554 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12953554 1000 mL Flaska 1000ml
1 options
Produktkod. 12953554 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 238 1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead Nitrate
CAS 10099-74-8
Kvantitet 1000 mL
Molekylformel N2O6Pb
MDL-nummer MFCD00011153
UN-nummer 3082
Synonym lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
InChI-nyckel RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Pb+2]
IUPAC-namn bly(2+);dinitrat
Molekylvikt (g/mol) 331.20
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5M (1N)
Förpackning Flaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead nitrate 0.5M Volumetric Solution
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Mention de danger
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Conseils de prudence
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.